Imprimer
Ball mills, GSK
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LGSK/0 LGSK/0B LGSK/1 LGSK/1X LGSK/0A LGSK/1A LGSK/0B_UNGLAS
HALDLGSK/0EA 804 EUR
HALDLGSK/0 HALDLGSK/0B HALDLGSK/1 HALDLGSK/1X HALDLGSK/0A HALDLGSK/1A HALDLGSK/0B_UNGLAS
Ball mills, GSK
Broyeurs
Porcelain
  • Glazed inside and outside
  • With lid and sealing rings
  • Metal lock