Centrifugal filter units with microporous membrane, Ultrafree-CL
FiltersCentrifugal Filters
These centrifugal filter units can be used for a number of applications, including removal of particles and precipitates from aqueous and some solvent-based samples. Ideal for use with protein and nucleic acid solutions.
Pre-sterilised units also available
Fast filtration and highly reproducible performance
Use in fixed-angle rotors for 15 ml tubes
Applications:
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.