Imprimer
Kits GLP, Finnpipette™ Novus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4701120 4701130 4700470 4700490
613-1428EA 1309 EUR
613-1428 613-1429 613-5588 613-5589
Kits GLP, Finnpipette™ Novus
Pipettes Pipetteurs
Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage dans les kits GLP Finnpipette™ Novus. Ces kits tout compris comprennent des pipettes Finnpipette™ Novus ergonomiques et faciles à utiliser. Les kits contiennent quatre plages de volumes différentes au choix et incluent des pipettes Finnpipette™ Novus™, des supports appropriés et des pointes d'échantillon.
  • Facilité d'utilisation accrue et risque réduit de blessure
  • La gâchette réglable par index évite les blessures dues au stress répétitif causées par les pipettes actionnées par le pouce
  • Des instructions faciles à suivre guident les utilisateurs de Novus à travers 10 fonctions de pipetage
Tous les kits contiennent un kit de démonstration de réservoirs à réactifs, un kit d'échantillons Finntip, un guide de pipetage et une brochure Finnpipette Novus.
Le kit GLP 1 Novus comprend : deux Finnpipettes Novus (10 - 100 µl ; 100 - 1000 µl), deux supports Finnpipette Novus, un portoir de Finntip Flex 200 et Flex 1000.
Le kit GLP 2 Novus comprend : deux Finnpipettes Novus (100 - 1000 µl ; 0,5 - 5 ml), deux supports Finnpipette Novus, un portoir de Finntip 5 ml et Flex 1000.
Le kit GLP 3 Novus comprend : trois pipettes Novus (1 - 10 µl, micro ; 10 - 100 µl ; 100 - 1000 µl), trois supports pour pipettes Finnpipette Novus et un portoir de Flex 10, Flex 200 et Flex 1000.
Le kit GLP 4 Novus comprend : trois pipettes Novus (10 - 100 µl, micro ; 100 - 1000 µl ; 1 - 10 ml), trois supports pour pipettes Finnpipette Novus et un portoir de Flex 200, Flex 1000 et Finntip 10 ml.