Imprimer
Blocs interchangeables pour bains à sec, numérique, SB1
Fournisseur: JENCONS SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
357-122 357-123 357-124 357-125 357-126 357-128 357-129 357-132 357-134 357-136 357-138 357-127 357-130 357-131 357-133 357-135 357-137 357-139 357-140
JENC357-122EA 133 EUR
JENC357-122 JENC357-123 JENC357-124 JENC357-125 JENC357-126 JENC357-128 JENC357-129 JENC357-132 JENC357-134 JENC357-136 JENC357-138 JENC357-127 JENC357-130 JENC357-131 JENC357-133 JENC357-135 JENC357-137 JENC357-139 JENC357-140
Blocs interchangeables pour bains à sec, numérique, SB1
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Interchangeable blocks are made of high grade, non porous, anodised aluminium. Except the blocks used for plates and slides, all other blocks include positions for a block lifter and calibration thermometer.