Imprimer
Chaises Cleanroom Plus
Fournisseur: bimos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9161-2571 9181-2571 9181/2571/529 9183-2571 9161-2571/529 91812571529812 9161-2571-812
139-0462EA 765 EUR
139-0462 139-0465 139-0464 139-0466 139-0463 BIMO91812571529812 BIMO9161-2571-812
Chaises Cleanroom Plus
Chaises
Les chaises Cleanroom Plus sont la solution d'assise pour les salles propres. Elles offrent d'excellentes propriétés répondant aux exigences des salles propres et sont équipées d'un système contre les décharges électrostatiques. Design ergonomique et niveau de confort élevé. Par conséquent, la gamme Cleanroom Plus non seulement répond aux exigences techniques, mais répond également aux attentes de ceux qui travaillent dans les salles propres au quotidien.
  • Base 5 étoiles en aluminium poli brillant et résistant à l'usure
  • Le support de siège et la coque du dossier sont en tôle d'acier, ce qui rend les siège solides et durables
  • Le cuir synthétique, la garniture et le support de garniture sont liés en permanence grâce à une technologie spéciale concernant la mousse qui garantit qu'aucune particule ne peut être émise
  • L'assise et de la coque du dossier sont scellées, ce qui signifie que tous les éléments mobiles du système mécanique de la chaise sont fermés, les particules ne peuvent pas s'échapper
  • Les surfaces lisses et étanches de l'assise et du dossier évitent les flux d'air, même en cas de débit constant de l'air dans le système de filtration et stoppent l'accumulation de particules sur le siège
  • Disponibles en deux versions : dossier à contact ou mécanisme synchrone avec régulation du poids
  • Assise et dossier réglables en hauteur
La coque de l'assise et du dossier des sièges Clean Room Plus sont en feuilles d'acier et assurent une protection optimale contre les émissions de particules. Les éléments métalliques ont une couche conductrice et les composants en plastique sont conducteurs. Les composants sont tous gris clair. Le revêtement en cuir synthétique, également conducteur, a des propriétés antidérapantes qui garantissent une bonne préhension, même lorsque l'utilisateur porte des vêtements pour salles propres.
Conform to DIN 68877
Air cleanliness classification 3 pursuant to DIN EN ISO 14644-1
Air cleanliness classification 1 pursuant to US Fed. St. 209 E
Provisions of the EU GMP guidelines
Electrostatic discharge measures pursuant to EN 61340-5-1
Certifications: Conformément à DIN EN 68877
Classe de propreté de l'air 3 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1
Classe de propreté de l'air 1 conformément à la norme US Fed. St. 209 E
Dispositions des directives EU de BPF
Mesures contre les décharges électrostatiques conformément à la norme EN 61340-5-1