Imprimer
Gants anti-décharge électrostatique, HyFlex®
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
48-135/6 48-135/7 48-135/10 48-135/9 48-135/11 48-135/8
ANSE48-135/6EA 61 EUR
ANSE48-135/6 ANSE48-135/7 ANSE48-135/10 ANSE48-135/9 ANSE48-135/11 ANSE48-135/8
Gants anti-décharge électrostatique, HyFlex®
Gants
Ces gants tricotés en nylon/fibre de carbone répondent à la plupart des besoins de protection contre les décharges électrostatiques. Ils sont dotés d'un revêtement en polyuréthane sur le bout des doigts ou sur toute la paume.
  • Doublure en nylon calibre 15 pour souplesse et dextérité
  • Le confort et l'ajustement optimal sont assurés par une réalisation sans coutures et une large gamme de tailles
  • Le modèle HyFlex® 48-130 avec revêtement des paumes offre une bonne résistance mécanique et une grande durabilité
Adaptés pour l'assemblage final de tableaux de bord, câbles, fils, composants électroniques et cartes mères.
HyFlex® 48-130 - EN 1149-1 : résistivité de surface (Ω) : 4,02×10¹º / EN 1149-2 : résistance volumique (Ω) : 2,19×10⁷ / EN 1149-3 : charge statique T50 <0,01 seconde
HyFlex® 48-135 - EN 1149-1 : résistivité de surface (Ω) : 1,93×10¹º / EN 1149-2 : résistance volumique (Ω) : 4,79×10⁷ / EN 1149-3 : charge statique T50 <0,01 seconde
Certifications: EN 388; Cat. II.
Attention: Les gants qui offrent une protection contre les décharges électrostatiques n'isolent pas les mains du courant électrique haute tension.
Ne les utilisez pas pour manipuler des fils sous tension ou pour vous protéger contre le courant électrique.