Imprimer
Filtres en fibre de quartz, type AQFA
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AQFA03700 AQFA04700 AQFA09050 AQFA11050 AQFA8X105
MILFAQFA03700EA 203 EUR
MILFAQFA03700 MILFAQFA04700 MILFAQFA09050 MILFAQFA11050 MILFAQFA8X105
Filtres en fibre de quartz, type AQFA
Filtres Filtres de fibres de verre
Fabriqué à partir de fibres de quartz très pures et sans fibres de verre ou liants. Ces filtres sont ainsi bien adaptés pour mesurer les concentrations de métaux lourds et les petites quantités de particules (comme la méthode de surveillance de l'air ambiant USEPA PM 10). Les filtres affichent également un bon poids et une bonne stabilité de la forme.