Imprimer
Appareil de mesure multiparamètre (pH/mV/conductivité/ion), pour paillasse, SevenExcellence™, S470/S475
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30046252 30046254 30046253 30046255
662-1487EA 3420 EUR
662-1487 662-1485 662-1484 662-1486
Appareil de mesure multiparamètre (pH/mV/conductivité/ion), pour paillasse, SevenExcellence™, S470/S475
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Instruments à deux ou trois canaux, modulairement extensibles à tout moment, avec des paramètres de mesure supplémentaires.
  • Divers modes de conductivité, possibilités de correction des unités et de la température pour un maximum de souplesse
  • Grand écran couleur et navigation intuitive dans les menus, en 10 langues
  • Concept de méthode souple pour une reproductibilité et une protection élevées
  • Protection extrême grâce à la gestion des utilisateurs sophistiquée et à la technologie ISM® (Intelligent Sensor Management)
  • Interfaces intégrées (USB, RS232 et Ethernet) pour l'échange de données
  • Conformité avec les normes BPL
S470: Instrument deux canaux professionnel et intuitif avec écran tactile, pour la gestion facile des applications les plus complexes. Il répond aux normes strictes des marchés réglementés. Il convient aux mesures de pH, de tension et de conductivité.
S475: Cet instrument trois canaux adapté aux mesures de pH, de tension, de conductivité et de concentration ionique présente également des méthodes de mesure ionique incrémentielle, en guidant l'utilisateur dans chaque étape. Il associe le fonctionnement tactile et les performances de mesure élevées à une offre de protection complète pour des résultats sûrs et une conformité stricte.
Informations de commande: tous les instruments sont fournis avec le support pour électrode uPlace™, un couvercle semi-transparent, des instructions d'utilisation, un guide d'installation et de démarrage rapide, le logiciel PC EasyDirect™ pH, la déclaration de conformité et le certificat de test.
S470 comprend également une unité d'extension de conductivité, une unité d'extension de blancs et une unité d'extension de pH/mV.
S475 comprend également une unité d'extension de pH/ion, une unité d'extension de pH/mV et une unité d'extension de conductivité.