Imprimer
Conductimètres de paillasse, SevenExcellence™, S700
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30046244 30046245 30046246
662-1475EA 3000 EUR
662-1475 662-1476 662-1477
Conductimètres de paillasse, SevenExcellence™, S700
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ces instruments pratiques et fiables conviennent aux applications complexes et aux tâches de mesure de routine dans les laboratoires, tout en répondant aux exigences strictes des marchés réglementés. Ils offrent divers paramètres de mesure basés sur la conductivité et peuvent être complétés par des paramètres de mesure supplémentaires à tout moment.
  • Grand écran couleur, tactile et convivial, et navigation dans les menus en 10 langues
  • Concept de méthode souple (13 méthodes prédéfinies et 20 méthodes définies par l'utilisateur) pour une reproductibilité et une protection élevées
  • Conviennent pour trois modules quelle que soit la composition et dans n'importe quel ordre, peuvent être complétés par des paramètres de mesure supplémentaires à tout moment
  • Protection extrême grâce à la gestion des utilisateurs sophistiquée et à la technologie ISM® (Intelligent Sensor Management)
  • Les interfaces USB, Ethernet et RS232 permettent de connecter un lecteur de codes-barres, un lecteur d'empreintes digitales, un passeur d'échantillons Rondolino, une clé USB ou une imprimante réseau
  • Le porte-électrode (uPlace™) peut être utilisé d'une main, vers le haut et vers le bas pour installer l'électrode à l'emplacement idéal
Pour les applications particulières telles que celles conformes aux normes USP/EP et les applications de mesure de conductivité, ils guident les utilisateurs dans les étapes de mesure et les préviennent si une mesure se situe en dehors de la plage.
Certifications: Règlementation
Eau pure et ultra-pure: conforme USP/EP
Bioéthanol: ABNT NBR 10547:2006
Analyse du sucre: ICUMSA GS2/3-17 et GS 1/3/4/7/8-13
Informations de commande: Le S700 Basic est fourni avec des modules (unité d'extension de conductivité, deux unités d'extension de vide, un porte-électrode Uplace™, un couvercle semi-transparent, un mode d'emploi, les instructions d'installation et un guide d'utilisation rapide, le logiciel EasyDirect™ pH, la déclaration de conformité et le certificat de test.
S700 Kit: Identique au S700-Basic, mais avec sonde de conductivité InLab® 731-ISM, avec le guide pour les mesures de conductivité et deux sachets d'étalonnage pour 1413 µS/cm et 12,88 mS/cm.
S700 kit de Trace: Identique au kit S700 mais avec sonde de conductivité InLab® Trace au lieu de InLab® 731-ISM et une cuve à circulation, sans sachets d'étalonnage.