Agitateurs magnétiques numériques compacts avec plaque en céramique résistant aux produits chimiques pour un contrôle précis de la température. Panneau de commande surélevé pour éviter au maximum de recevoir d'éventuelles éclaboussures, et pour lire et régler aisément la température. Trois modes de fonctionnement : standard, sécurité et protection contre les déréglages. Affichage numérique du code d'erreur, indicateur avertissant l'utilisateur que la plaque est chaude, et adhésion magnétique puissante pour maintenir le barreau d'agitation en place.
- Contrôle par microprocesseur du moteur et de la plaque chauffante permettant d'assurer le maintien d'une vitesse constante et de la température réglée.
- La sonde de température PT1000 permet un contrôle précis de la température. La précision du contrôle dans le milieu est de ±0,5 K et la température réelle est affichée, avec une résolution de 0,1 K avec le capteur
- Circuit de sécurité fixe permettant de couper le chauffage si la température dépasse +550 °C
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations de livraison: fournis avec sonde de température PT1000.