TSK-Gel® alpha and superaw columns for gel filtration
Colonnes pour chromatographie
These columns are packed with a hydrophilic, highly crosslinked polymer used for a wide range of solvents. Suitable for the separations of synthetic polymers, oligomers, additives and detergents, saccharides, nucleic acids and peptides.
Unique hydrophilic polymethacrylate resin with rigid spherical beads
Minimal swelling characteristics from 100% water to 100% non-polar solvents
Excellent mechanical and chemical stability
High resolution power and short analysis time
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.