Imprimer
kit l'analyse Urinaire, KOVA®
Marques : Kova International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87154E 87137E 87135E 87139E
720-2420EA 1070 EUR
720-2420 720-2418 720-2417 720-2419
kit l'analyse Urinaire, KOVA®
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
Kit complet d'analyses d'urine pour 1000 déterminations.
  • Tubes à centrifuger de 12 ml gradués à usage unique non stériles haute qualité, en plastique transparent résistant et gradués par incréments de 1 ml
  • Pipettes de transfert en plastique pour une décantation sans contamination, en une étape, d'1 ml d'urine après centrifugation
  • Fabrication précise, 10 lames à cavité en plastique optique clair, la grille Glasstic® est dans le plan focal de l'échantillon, pour une utilisation sur une large gamme de grossissements
Cdt: Le système Super Pac KOVA contient 100 lames KOVA Glasstic 10 (à 10 chambres), 1000 KOVA Petters et 1000 tubes KOVA Super.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable