Imprimer
CapMats et CapStrips
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4411 4412 4413 4414 4415 4416 4421 4422 4410 4430 4431 4432
MATR4411EA 60.5 EUR
MATR4411 MATR4412 MATR4413 MATR4414 MATR4415 MATR4416 MATR4421 MATR4422 MATR4410 MATR4430 MATR4431 MATR4432
CapMats et CapStrips
Scellés Microplaque Sceaux
Les produits CapMats et CapStrips Matrix sont conçus pour assurer une forte étanchéité à tout moment sur les tubes, microplaques et blocs Deep Well (à puits profonds). CapMats maintient l'étanchéité jusqu'à –80 °C, tandis que CapStrips permet de sceller individuellement les bouchons et les lignes.
  • Compatible avec les températures basses, l'étanchéité reste forte, même dans des conditions extrêmes
  • Le scellage en toute sécurité des plaques, blocs et tubes garantit l'intégrité de l'échantillon, quel que soit le récipient
  • Construction en EVA pour un joint résistant aux produits chimiques
  • La désignation alphanumérique sur les tapis simplifie l'identification
Les joints CapMats sont les plus efficaces pour le stockage à long terme ou l'expédition. Leur conception garantit que les plaques, blocs et portoirs pour tubes restent hermétiquement fermés à des températures pouvant descendre jusqu'à –80 °C.
La souplesse de CapStrips permet de sceller et d'accéder à des lignes spécifiques d'une plaque ou d'un bloc, réduisant le risque de contamination croisée et d'exposition des échantillons. Les barrettes séparables offrent en outre l'avantage de pouvoir sceller les puits ou tubes individuellement. CapStrips maintient efficacement l'étanchéité jusqu'à –20 °C.