Imprimer
Membranes disques filtrantes pour ultrafiltration
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13651 14412 14422AM 14432 14442AM 14451 14461 40428
MILF13651EA 0 EUR
MILF13651 MILF14412 MILF14422AM MILF14432 MILF14442AM MILF14451 MILF14461 MILF40428
Membranes disques filtrantes pour ultrafiltration
Filtres Filtres à membrane
Les membranes disques découpées pour ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel® et en polyéthersulfone (PES) Biomax®.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou la désalinisation des solutions diluées. La microstructure hydrophile et serrée assure la meilleure rétention possible avec une absorption de protéines, d'ADN et autres macromolécules la plus basse possible.
Les membranes PES Biomax sont recommandées pour concentrer ou désaliniser de plus gros volumes d'échantillons plus concentrés comme le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés.