La gamme comporte des modèles à convection naturelle ayant une plage de température allant jusqu'à 300 °C. Deux écrans au choix : SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY selon l'application.
- Modèles SingleDISPLAY adaptés aux applications standard:
- Paramètres ControlCOCKPIT: température (Celsius ou Fahrenheit), vitesse de ventilation, position du clapet d'évacuation de l'air, durée de programmation, fuseaux horaires et heure d'été
- Capteur de température PT100 dans un circuit 4 fils et interface Ethernet pour afficher le journal de protocole
- Double protection contre la surchauffe avec alarme visuelle : contrôle électronique de la température avec plage de température librement réglable et limiteur de température mécanique selon la norme DIN 12 880 qui coupe le chauffage si la température maximale autorisée est dépassée d'environ 10 °C, afin de protéger l'étuve
Tous les modèles présentent une chambre intérieure et un caisson externe en acier inoxydable, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil et facilitant son nettoyage. Ces étuves ont un enregistreur de données intégré et un minuteur numérique qui est réglable de 1 minute à 99 jours et 23 heures. La fonction SetpointWAIT garantit que le processus ne démarre pas tant que la température définie n'est pas atteinte. Cette option peut également s'utiliser avec des capteurs PT100 librement positionnables, de sorte que le processus démarre lorsque la température définie est atteinte à tous les points de mesure.Tous les modèles avec écran TwinDISPLAY sont équipés du logiciel intuitif d'enregistrement et de commande, AtmoCONTROL, qui utilise les symboles glisser-déposer pour saisir des valeurs. Grâce au logiciel, il est possible de contrôler en ligne jusqu'à 32 appareils connectés et d'envoyer un message d'alerte automatique à une ou plusieurs adresses électroniques. Les processus de rampe complexes peuvent être programmés rapidement et simplement pour les modèles TwinDISPLAY.
Modèles TwinDISPLAY adaptés aux processus de rampe complexes:
Étuves faciles à utiliser, avec 2 écrans TFT. ControlCOCKPIT avec port USB. Paramètres ControlCOCKPIT comme indiqué ci-dessus
Deux capteurs PT100 dans un circuit 4 fils pour surveillance mutuelle et fonctions de substitution en cas d'erreur
La fonction HeatBALANCE permet le réglage spécifique à l'application de la distribution de la puissance calorifique (équilibre) entre les zones de chauffage supérieure et inférieure
Les données de protocole enregistrées s’affichent sur le ControlCOCKPIT (10000 valeurs au maximum correspondent à environ 1 semaine)
Interface Ethernet pour afficher le journal de protocole, télécharger et implémenter des programmes et enregistrer en ligne
Multiple protection contre la surchauffe avec alarme sonore et visuelle : dispositif TWW/TWB de contrôle électronique de la température réglable sur l'écran (dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 3.1, qui protège les échantillons et l'étuve) et limiteur de température mécanique TB (classe de protection 1) selon la norme DIN 12 880. AutoSAFETY se règle automatiquement sur la valeur définie dans une plage de tolérance librement réglable. Paramétrage de valeurs individuelles MIN/MAX pour une température trop élevée/basse
Les fours Um ont les mêmes spécifications que les modèles standard, ils sont classés comme étant un dispositif médical de classe I, conformément à la directive 93/42 / CEE de l'UE.
Applications Possibles en tant que dispositif médical:
Les fours UNm ou UNmplus ont une convection naturelle, ils peuvent être utilisés pour maintenir la paraffine de fango, les silicates et les paquets d'APS chauds pour la thérapie physique.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Informations sur les accessoires: Pour plus d'informations sur les étagères et les grilles, consultez notre site Internet www.vwr.com ou contactez votre agence Avantor locale.
Informations de commande: Fournies sans étagères (commander séparément les étagères, grilles ou plateaux en acier inoxydable souhaités), nous consulter. Pour toute enceinte supérieure à 53 litres, 2 clayettes ou grilles minimum doivent être commandées en sus en même temps que l’enceinte. La gamme d'accessoires et les options montées en usine tels que les ports d'accès, les prises internes, l'éclairage, une porte avec hublot ou autre option sont disponibles sur demande. Contactez Avantor pour en savoir plus avant de passer commande car la mise à niveau de ces éléments est impossible. Notez que les unités U 450 et U 750 nécessitent une alimentation triphasée.