Imprimer
2,4-Diméthyl-3-éthylpyrrole 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
116210050 116210250
ACRO116210050EA 144 EUR
ACRO116210050 ACRO116210250
2,4-Diméthyl-3-éthylpyrrole 96%
2,4-Diméthyl-3-éthylpyrrole
Formule: C₈H₁₃N
Poids moléculaire: 123.2 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (710 mmHg)
Densité: 0.913 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005222
Numéro CAS: 517-22-6
EINECS: 208-234-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Titration excess NaOH ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %