Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Purity: 98%
CAS No.: 82911-69-1
Molecular Formula: C19H15NO5
Formula Weight: 337.34
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 3569540
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010733
Formule:
C₁₉H₁₅NO₅ Point de fusion: 150…153 °C |
Numéro MDL:
MFCD00010733 Numéro CAS: 82911-69-1 EINECS: 433-520-5 ADR: 9,III |