Imprimer
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
243100050 243100250
ACRO243100050EA 99.3 EUR
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formule: C₁₉H₁₅NO₅
Point de fusion: 145…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010733
Numéro CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %