Imprimer
N-Fmoc-L-leucine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B21040.06 B21040.14
B21040.06EA 48.4 EUR
B21040.06 B21040.14
N-Fmoc-L-leucine ≥98%
N-Fmoc-L-leucine
Purity: 98% CAS No.: 35661-60-0 Molecular Formula: C21H23NO4 Formula Weight: 353.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 2178254 Optical Rotation: -25° (c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00037133
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 353.4 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C
Numéro MDL: MFCD00037133
Numéro CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7