Imprimer
N-Fmoc-D-leucine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-D-Leu-OH
H29041.06 H29041.14 H29041.03
H29041.06EA 105 EUR
H29041.06 H29041.14 H29041.03
N-Fmoc-D-leucine ≥98%
N-Fmoc-D-leucine
Purity: 98% CAS No.: 114360-54-2 Molecular Formula: C21H23NO4 Formula Weight: 353.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 151-154° Optical Rotation: +25° (c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00062957
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 353.4 g/mol
Point de fusion: 151…154 °C
Numéro MDL: MFCD00062957
Numéro CAS: 114360-54-2