Imprimer
Benzo[a]pyrène-D12 (98% D)
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
CILDLM2580.01 CILDLM2580.05
PROOCILDLM2580.01EA 1020 EUR
PROOCILDLM2580.01 PROOCILDLM2580.05
Benzo[a]pyrène-D12 (98% D)
Benzo[a]pyrène-D12
Formule: C₂₀D₁₂
Numéro CAS: 63466-71-7