Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
CAS No.: 130296-28-5
Molecular Formula: C16H24F6RhSb
Formula Weight: 555.01
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Brown
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD11113031
Formule:
C₁₆H₂₄F₆RhSb Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11113031 Numéro CAS: 130296-28-5 ADR: 9,III |