Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
CAS No.: 12092-47-6
Molecular Formula: C16H24Cl2Rh2
Formula Weight: 493.08
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
Melting Point: 243° dec.
Solubility: Sparingly soluble in most common solvents
MDL No.: MFCD00012415
Formule:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ Point de fusion: 243 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012415 Numéro CAS: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |