Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
CAS No.: 35138-22-8
Molecular Formula: [Rh(C8H12)2]BF4
Formula Weight: 406.08
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00075045
Formule:
C₁₆H₂₄BF₄Rh Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075045 Numéro CAS: 35138-22-8 EINECS: 460-220-1 |