Imprimer
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
375650010 375652500
ACRO375650010EA 992 EUR
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formule: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075045
Numéro CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %