Imprimer
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
170750100 170750500
ACRO170750100EA 89.9 EUR
ACRO170750100 ACRO170750500
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique 95%
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique
Formule: C₁₃H₁₆O₂
Poids moléculaire: 204.27 g/mol
Point de fusion: 119…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037152
Numéro CAS: 1135-67-7
EINECS: 214-495-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 124 °C
Titration with NaOH ≥94 %
Stabilizer Approx. 200 ppm