Imprimer
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26055.MD H26055.03
H26055.MDEA 148 EUR
H26055.MD H26055.03
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 277756-44-2 Molecular Formula: C7H9F3O2 Formula Weight: 182.15 Melting Point: 36-38° MDL No.: MFCD08445821
Formule: C₇H₉F₃O₂
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445821
Numéro CAS: 277756-44-2