Imprimer

Cyclopentanecarboxylate de méthyle 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

L00741.06 L00741.14
L00741.06EA 92.4 EUR
L00741.06 L00741.14
Cyclopentanecarboxylate de méthyle 97%
Cyclopentanecarboxylate de méthyle

Purity: 98% CAS No.: 4630-80-2 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 81-82°/5mm MDL No.: MFCD00019290

Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 81…82 °C (5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019290
Numéro CAS: 4630-80-2
EINECS: 225-049-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR