Imprimer
Hydroxy-apatite pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Calcium Phosphate, Tribasic
371260250 371261000 371260010
ACRO371260250EA 56.7 EUR
ACRO371260250 ACRO371261000 ACRO371260010
Hydroxy-apatite pour analyses
Hydroxy-apatite
Formule: Ca₅HO₁₃P₃
Point de fusion: 1700 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010904
Numéro CAS: 1306-06-5
EINECS: 215-145-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric 35 to 40 % (Ca)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)