Imprimer
4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
L18074.14 L18074.06
L18074.14EA 357 EUR
L18074.14 L18074.06
4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
4'-(Methylthio)acetophenone
Purity: 99% CAS No.: 1778-09-2 Molecular Formula: C9H10OS Formula Weight: 166.24 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 135°/1mm MDL No.: MFCD00039835
Formule: C₉H₁₀OS
Poids moléculaire: 166.24 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039835
Numéro CAS: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1