Imprimer
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
184090250 184091000
ACRO184090250EA 59.7 EUR
ACRO184090250 ACRO184091000
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle 95%
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle
Formule: C₆H₉ClO₃
Poids moléculaire: 164.59 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (11 mmHg)
Densité: 1.1575 g/cm³
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000751
Numéro CAS: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN: 1760
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration RCOCl ≥94 %