Imprimer
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DSS
H51771.ME H51771.03
H51771.MEEA 118 EUR
H51771.ME H51771.03
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Purity: 97% CAS No.: 68528-80-3 Molecular Formula: C16H20N2O8 Formula Weight: 368.34 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD00049059
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₈
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049059
Numéro CAS: 68528-80-3