N-Acetyl-L-leucine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
Purity: 99%
CAS No.: 1188-21-2
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1724849
Formule:
C₈H₁₅NO₃ Poids moléculaire: 173.2 g/mol Point de fusion: 177…179 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065131 Numéro CAS: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |