Imprimer
N-Acetyl-L-leucine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
347010050 347010250
ACRO347010050EA 53.4 EUR
ACRO347010050 ACRO347010250
N-Acetyl-L-leucine 99%
N-Acetyl-L-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 173.2 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065131
Numéro CAS: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in ethanol) Clear colorless
Specific optical rotation -23° to -26° (20°C, 589 nm) (c=4, MeOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %