N-Acetyl-DL-leucine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Acetyl-DL-leucine, Ac-DL-Leu-OH, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 99-15-0
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00026498
Formule:
C₈H₁₅NO₃ Point de fusion: 159…161 °C |
Numéro MDL:
MFCD00026498 Numéro CAS: 99-15-0 EINECS: 202-734-9 |