Imprimer
Chlorite de sodium 25% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 31.2 EUR
8.14815.0250 8.14815.1000
Chlorite de sodium 25% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorite de sodium
Formule: ClNaO₂
Poids moléculaire: 90.44 g/mol
Point d'ébullition: 112
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003478
Numéro CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1908
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08672
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)