Imprimer
β-Bromostyrène mélange cis- et trans 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 42.6 EUR
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromostyrène mélange cis- et trans 97%
β-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
Point d'ébullition: 110…112 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,42 g/cm³
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000185
Numéro CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)