Chlorure d'ytterbium (III) ≥35% (p/p) en solution aqueuse , 99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ytterbium (III) chlorure
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.48
MDL No.: MFCD00011288
Formule:
Cl₃Yb Poids moléculaire: 279.4 g/mol Point de fusion: 860 Densité: 1.48 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011288 Numéro CAS: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 Indice Merck: 13,10014 |