Imprimer
Ácide benzofuranne-2-carboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
233260010 233260050 233260250
ACRO233260010EA 50.1 EUR
ACRO233260010 ACRO233260050 ACRO233260250
Ácide benzofuranne-2-carboxylique 98%
Ácide benzofuranne-2-carboxylique
Formule: C₉H₆O₃
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005848
Numéro CAS: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %