1-(2-Aminophényl)pyrrole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
Purity: 98+%
CAS No.: 6025-60-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1307631
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Point de fusion: 93…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005344 Numéro CAS: 6025-60-1 EINECS: 227-884-2 |