Imprimer
2,4-Diméthylpyrrole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 182 EUR
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Diméthylpyrrole 97%
2,4-Diméthylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Point d'ébullition: 165…167 °C
Densité: 0,924 g/cm³
Point éclair: >109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192088
Numéro CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %