Imprimer
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
B21989.14 B21989.22
B21989.14EA 55.5 EUR
B21989.14 B21989.22
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Purity: 97% CAS No.: 35011-47-3 Molecular Formula: C4H7N5O.H2SO4 Formula Weight: 239.21 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4621048
Formule: C₄H₉N₅O₅S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012785
Numéro CAS: 39267-74-8
EINECS: 254-393-0