Imprimer
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H52776.03 H52776.06
H52776.03EA 121 EUR
H52776.03 H52776.06
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 94741-70-5 Molecular Formula: C5H3BrN4 Formula Weight: 199.01 Melting Point: 254° dec. MDL No.: MFCD00173661
Formule: C₅H₃BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173661
Numéro CAS: 94741-70-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III