Levodopa 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
Formule:
C₉H₁₁NO₄ Point de fusion: 295 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002598 Numéro CAS: 59-92-7 EINECS: 200-445-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |