Imprimer
4-Chloro-D-phenylalanine ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): H-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, H-p-Chloro-D-Phe-OH
H51982.MD H51982.03 H51982.06
H51982.MDEA 57.5 EUR
H51982.MD H51982.03 H51982.06
4-Chloro-D-phenylalanine ≥95%
4-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 14091-08-8 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Melting Point: 260° Beilstein Reference: 2416151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00079675
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 199.64 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079675
Numéro CAS: 14091-08-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III