Imprimer
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-D-Phe(2-Cl)-OH
H27359.03 H27359.MD
H27359.03EA 174 EUR
H27359.03 H27359.MD
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 80126-50-7 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Melting Point: 211-213° MDL No.: MFCD00077920
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Point de fusion: 211…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077920
Numéro CAS: 80126-50-7