Imprimer
3-Bromo-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-Br)-OH
H52114.MD H52114.03
H52114.MDEA 148 EUR
H52114.MD H52114.03
3-Bromo-L-phenylalanine 95%
3-Bromo-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 82311-69-1 Molecular Formula: C9H10BrNO2 Formula Weight: 244.09 MDL No.: MFCD06659110
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659110
Numéro CAS: 82311-69-1