Imprimer
Pyrrolidine-1-propylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 89.3 EUR
ACRO368090050 ACRO368090250
Pyrrolidine-1-propylamine 98%
Pyrrolidine-1-propylamine
Formule: C₇H₁₆N₂
Poids moléculaire: 128.22 g/mol
Point d'ébullition: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014100
Numéro CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
UN: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %