Imprimer
Pyrrolidine-1-ethylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
B24645.06 B24645.14 B24645.22
B24645.06EA 64.8 EUR
B24645.06 B24645.14 B24645.22
Pyrrolidine-1-ethylamine 99%
Pyrrolidine-1-ethylamine
Purity: 99% CAS No.: 7154-73-6 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4687 Odour: Amine-like Boiling Point: 161° Beilstein Reference: 102978 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003182
Formule: C₆H₁₄N₂
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C
Densité: 0.904
Point éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003182
Numéro CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
ADR: 8 II