Cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diéthyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 3779-29-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 2050195
MDL No.: MFCD00019261
Formule:
C₁₀H₁₆O₄ Point d'ébullition: 96…98 °C (8 mmHg) Densité: 1,050 Point éclair: 89 °C (192 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019261 Numéro CAS: 3779-29-1 EINECS: 223-239-4 |